Learn More
2'-Chloroacetanilide, Mikromol™
Product Code. 30459056
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30459056 4 x 25 mg 100mg
30050404 25 mg 25mg
30052439 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30459056 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0006.3100254AMP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2'-Chloroacetanilide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2'-Chloroacetanilide
CAS 533-17-5
Analyte or Component Names 2'-Chloroacetanilide
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C8 H8 Cl N O
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Acetanilide, 2'-chloro- (8CI), Acetanilide, o-chloro- (3CI), 2'-Chloroacetanilide, N-(2-Chlorophenyl)acetamide, NSC 40562, NSC 8455, o-Chloroacetanilide
InChI Formula InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Solution Type Neat
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1Cl
IUPAC Name N-(2-chlorophenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 169.61
Quantity 4 x 25 mg
Formula Weight 169.0294 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.