Learn More
2-Chloro-5-iodopyrimidine, 95%
Artikelnummer. 15450109
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15450109 5 g 5g
15460109 250 mg 250mg
15440109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15450109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63423.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 32779-38-7 | C4H2ClIN2 | 240.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32779-38-7
Molecular Formula C4H2ClIN2
Molecular Weight (g/mol) 240.43
MDL Number MFCD06200210
InChI Key WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1714223
IUPAC Name 2-chloro-5-iodopyrimidine
SMILES ClC1=NC=C(I)C=N1
Tekniske data
Quantity 5 g
Sensitivity Light sensitive
Synonym pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo
Formula Weight 240.43
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-Chloro-5-iodopyrimidine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.