Learn More
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid, 99+%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsTekniske data
Tekniske data
| CAS | 110877-64-0 |
| CAS Min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 103.0°C to 106.0°C |
| Color | White |
| Boiling Point | 258.0°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 99+% |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C7H2ClF2O2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Respiratory sensitiser Category 1
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- H318-Causes serious eye damage.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H302-Harmful if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?