Learn More
2-Butyne, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10129172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10129172
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 135140010
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 503-17-3
Molecular Formula C4H6
Molecular Weight (g/mol) 54.09
MDL Number MFCD00009275
InChI Key XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyne, dimethylacetylene, crotonylene, unii-lke6d3018e, ch3cequivcch3, 1,2-dimethylvinylene, 1-methyl-1-propynyl, 2-butyn, acmc-209kl9
PubChem CID 10419
IUPAC Name but-2-yne
SMILES CC#CC
Spécification
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point -32°C
Color Colorless to Yellow
Density 0.6900g/mL
Boiling Point 24°C to 27°C
Flash Point -25°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3CCCH3
Refractive Index 1.3920 to 1.394
Quantity 1 g
Beilstein 01, 249
Specific Gravity 0.69
Formula Weight 54.09
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2-Butyne
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butyne
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Flammable liquid Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H224-Extremely flammable liquid and vapour.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P240-Ground/bond container and receiving equipment.
  • P243-Take precautionary measures against static discharge.
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P403+P235-Store in a well-ventilated place. Keep cool.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis