Learn More
2-Bromoacetic Acid Phenylmethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 2-Bromoacetic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 5437-45-6 |
| Molecular Formula | C9H9BrO2 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | Bromoacetic Acid Benzyl Ester, 2-Bromoacetic Acid Benzyl Ester, Benzyl 2-Bromoacetate, Benzyl Bromoacetate, Bromoacetic Acid Benzyl Ester, Merbac 35, NSC 16114, NSC 23980, Phenylmethyl Bromoacetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | BrCC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | benzyl 2-bromoacetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 229.07 |
| Formula Weight | 227.9786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?