Learn More
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, MP Biomedicals
Product Code. 11489031 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11489031 25 g 25g
11499031 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11489031 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215488725
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 52-51-7
Molecular Formula C3H6BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 199.988
InChI Key LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Synonym bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
PubChem CID 2450
ChEBI CHEBI:31306
IUPAC Name 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Spécification
Color White
Assay Percent Range 0.9985
Quantity 25 g
Formula Weight 199.99
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.