Learn More
2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone), Mikromol™
Description
2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone)
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone) |
| CAS | 34911-51-8 |
| Analyte or Component Names | 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C9 H8 Br Cl O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)-1-propanone, Propiophenone, 2-bromo-3'-chloro- (7CI), 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one, 2-Bromo-3'-chloropropiophenone, alpha-Bromo-3-chloropropiophenone, alpha-Bromo-m-chloropropiophenone, 603U78, Bupropion related, Bupropion Related Compound G |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8BrClO/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CC(Br)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?