Learn More
2-Benzoylbenzoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-Benzoylbenzoic Acid |
| CAS | 85-52-9 |
| Molecular Formula | C14H10O3 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 2-Carboxybenzophenone, Benzophenone-2-carbonic Acid, Benzophenone-2-carboxylic Acid, NSC 6646, Ortho-benzoylbenzoic Acid, SKP 10A, SKP 10AT, o-Benzoylbenzoic Acid, o-Carboxybenzophenone, 2-Benzoquinonecarboxylic Acid, o-Benzoylbenzoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H10O3/c15-13(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-12(11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1C(O)=O)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC Name | 2-benzoylbenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 226.23 |
| Formula Weight | 226.063 |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?