Learn More
2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 15028-41-8 |
| Molecular Formula | C5H12ClNO2 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 2-Aminoisobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-5(2,6)4(7)8-3;/h6H2,1-3H3;1H |
| SMILES | CC(C)(N)C(OC)=O.[H]Cl |
| IUPAC Name | 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 153.61 |
| Formula Weight | 153.06 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?