missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Aminoethyldiphenyl Borate, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15884801
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
15884801 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15884801 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8416360005
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 524-95-8
Melting Point 189°C to 194°C
MDL Number MFCD00014823
Quantity 5 g
Synonym 2-Aminoethyldiphenyl borate, Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester, 2-Aminoethyldiphenyl borate
Molecular Weight (g/mol) 225.09
Grade Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.