Learn More
2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole, 97%
Product Code. 15445597
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. 15445597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32826.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2002-03-1 | C7H6N4S | 178.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 2002-03-1
Melting Point 227°C to 230°C
Molecular Formula C7H6N4S
MDL Number MFCD00205278
Quantity 1 g
Synonym 5-pyridin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-amino-5-4-pyridyl-1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-4-pyridinyl-1,3,4-thiadiazole, 5-4-pyridyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-pyridin-4-yl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-pyridin-4-yl-1,3,4-thiadiazole, pyridine, 4-2-amino-1,3,4-thiadiazol-5-yl, 4-2-amino-1,3,4-thiadiazol-5-yl pyridine, 2-amino-5-4-piridil-1,3,4-tiadiazolo, 5-4-pyridyl-1,3,4-thiazol-2-yl-amine
InChI Key KTWDTPBHCWJWGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1C2=NN=C(S2)N
IUPAC Name 5-pyridin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 178.21
PubChem CID 121269
Formula Weight 177.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt