Learn More
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Artikelnummer. 11478447
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11478447 5 g 5g
11468447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11478447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18533.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1513-69-5 | C5H4F3N3O | 179.102 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1513-69-5
Molecular Formula C5H4F3N3O
Molecular Weight (g/mol) 179.102
MDL Number MFCD00068093
InChI Key ZEPSVMLZBXDPGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethyl pyrimidine, 2-amino-6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 2-amino-6-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-amino-6-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethyl-pyrimidine, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-trifluoromethyl, pubchem6976, acmc-1bvtd, maybridge1_007193
PubChem CID 233891
IUPAC Name 2-amino-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrimidin-4-one
SMILES C1=C(NC(=NC1=O)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Melting Point 288°C to 292°C
Quantity 5 g
Beilstein 3608100
Formula Weight 179.1
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.