Learn More
2-Amino-4-fluorobenzoic acid, 98%
Product Code. 11424987
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
1 g
5 g
Unit Size:
0.25g
1g
5g
Product Code. 11424987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21907.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 446-32-2 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 446-32-2
Molecular Formula C7H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 155.128
MDL Number MFCD00075553
InChI Key LGPVTNAJFDUWLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroanthranilic acid, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro benzoic acid, 2-amino-4-fluorobenzoicacid, fa0, pubchem1323, amino-4-fluorobenzoic acid, acmc-209jz7, 2-amino-4fluorobenzoic acid
PubChem CID 2724967
IUPAC Name 2-amino-4-fluorobenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)C(=O)O
Specifications
Melting Point 192°C to 196°C
Quantity 1 g
Beilstein 2803665
Formula Weight 155.13
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato