Learn More
2-Acetamido-5-bromobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10590712 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
missing translation for 'unitSize'
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
10590712 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10590712 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 354020050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38985-79-4
Molecular Formula C9H7BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 257.06
MDL Number MFCD00040904
InChI Key QVABAFHRLMDDLM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 520935
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1C([O-])=O
Spécification
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 218°C to 223°C
Color Brown
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3C(o)NHC6H3(Br)COOH
Quantity 5 g
Synonym 5-bromo-2-acetamidobenzoic acid, 2-acetamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromo-anthranilic acid, 2-acetylamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid, 2-acetamido-5-bromobenzoic acid, benzoic acid,2-acetylamino-5-bromo, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo
IUPAC Name 2-acetamido-5-bromobenzoic acid
Formula Weight 258.07
Percent Purity 97%
Physical Form Crystalline Powder or Crystals
Chemical Name or Material 2-Acetamido-5-bromobenzoic acid, 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.