missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dimethylaniline, Sigma-Aldrich™

Product Code. 15829680
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mL
250 mL
1 L
Unit Size:
1 L
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15829680 1 L 1 L
15809680 5 mL 5mL
15819680 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Artikelnummer. 15829680 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8086711000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 87-62-7
Grade Research
Molecular Formula 2,6-(CH3)2C6H3NH2
Molecular Weight (g/mol) 121.18

Spezifikation

Melting Point 10°C to 12°C
Density 0.98 g/cm3 at 20°C
Quantity 1 L
MDL Number MFCD00007747
Synonym 2,6-Dimethylaniline, vic.-m-Xylidine, 2,6-Dimethylaniline
Boiling Point 216°C/1013 hPa
Chemical Name or Material 2,6-Dimethylaniline
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.