Learn More
2,6-Difluorophenylacetone, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 10260303 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10260303 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10260303 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 379150010
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-03-2027
Add to basket
Specifica
CAS 101712-20-3
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C9H8F2O
Linear Formula (F)2C6H3CH2COCH3
Quantity 1 g
Synonym 1-2,6-difluorophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylacetone
InChI Key LAWHOFKPDMZDLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC1=C(C=CC=C1F)F
IUPAC Name 1-(2,6-difluorophenyl)propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 170.16
PubChem CID 2734927
Formula Weight 170.16
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,6-Difluorophenylacetone
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.