missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',6'-Difluoro-3'-methylacetophenone, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11316709
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
11316709 5 g 5g
11306709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11316709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26245.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 261763-31-9
Molecular Formula C9H8F2O
Molecular Weight (g/mol) 170.16
MDL Number MFCD01631339
InChI Key BLSXKYBXBXVYJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',6'-difluoro-3'-methylacetophenone, 1-2,6-difluoro-3-methylphenyl ethanone, 2,6-difluoro-3-methylacetophenone, 1-acetyl-2,6-difluoro-3-methylbenzene, acmc-20al2p, 1-2,6-difluoro-3-methyphenyl-ethanone, 1-2,6-bis fluoranyl-3-methyl-phenyl ethanone, ethanone, 1-2,6-difluoro-3-methylphenyl-9ci
PubChem CID 2774132
IUPAC Name 1-(2,6-difluoro-3-methylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=CC(C)=C1F

Specifikationer

Refractive Index 1.4845
Quantity 5 g
Formula Weight 170.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2',6'-Difluoro-3'-methylacetophenone
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.