Learn More
(-)-(2S,3S)-Viridifloric Acid Ethyl Ester-d7, TRC
Codice prodotto. 30454028
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.5mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30454028 2.5 mg 2.5mg
30452622 1 mg 1mg
30456397 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30454028 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV6738722.5MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 06-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material (-)-(2S,3S)-Viridifloric Acid Ethyl Ester-d7
Molecular Formula C9 D7 H11 O4
Quantity 2.5 mg
Synonym (-)-Viridifloric Acid Ethyl Ester-d7, Ethyl (-)-Viridiflorate-d7, [S-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxy-2-(1-methylethyl)-butanoic Acid Ethyl Ester-d7, (2S,3S)-2,3-Dihydroxy-2-(1-methylethyl)butanoic Acid Ethyl Ester-d7
InChI Formula InChI=1S/C9H18O4/c1-5-13-8(11)9(12,6(2)3)7(4)10/h6-7,10,12H,5H2,1-4H3/t7-,9-/m1/s1/i2D3,3D3,6D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@@](O)([C@@H](C)O)C(=O)OCC
IUPAC Name ethyl (2R)-3,4,4,4-tetradeuterio-2-hydroxy-2-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-(trideuteriomethyl)butanoate
Molecular Weight (g/mol) 197.28
Formula Weight 197.164
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.