Learn More
2,4-Dimethoxybenzaldoxime, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11352337
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11352337 25 g 25g
11342337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11352337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09894.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 31874-34-7
Molecular Formula C9H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 181.191
MDL Number MFCD00082783
InChI Key SFDRVCQSVTYHLU-UXBLZVDNSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybenzaldoxime, 2,4-dimethoxybenzaldehyde oxime, e-n-2,4-dimethoxyphenyl methylidene hydroxylamine, benzaldehyde, 2,4-dimethoxy-, oxime, 2.4-dimethoxybenzaldoxim, e-2,4-dimethoxybenzaldehyde oxime, 2,4-dimethoxyphenyl hydroxyimino methane, ne-n-2,4-dimethoxyphenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 6871293
IUPAC Name (NE)-N-[(2,4-dimethoxyphenyl)methylidene]hydroxylamine
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C=NO)OC
Especificaciones
Melting Point 105°C to 108°C
Quantity 25 g
Beilstein 3198474
Formula Weight 181.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2,4-Dimethoxybenzaldoxime
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.