Learn More
2,4-Difluorobenzylamine, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11460057
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11460057 1 g 1g
11470057 5 g 5g
11404090 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11460057 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20985.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72235-52-0
Molecular Formula C7H7F2N
Molecular Weight (g/mol) 143.137
MDL Number MFCD00010142
InChI Key QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
PubChem CID 2733244
IUPAC Name (2,4-difluorophenyl)methanamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
Specifica
Density 1.204
Boiling Point 55°C to 57°C (8 mmHg)
Flash Point 68°C (154°F)
Refractive Index 1.491
Quantity 1 g
UN Number UN2735
Beilstein 3539259
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 143.14
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,4-Difluorobenzylamine
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.