Learn More
2,4-Dichloropyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 2,4-Dichloropyrimidine |
| CAS | 3934-20-1 |
| Molecular Formula | C4 H2 Cl2 N2 |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | Pyrimidine, 2,4-dichloro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), Pyrimidine, 2,4-dichloro-, 2,4-Dichloropyrimidine (ACI), 2,6-Dichloropyrimidine, 2-Chloropyrimidin-4-yl chloride, NSC 20212, NSC 37531, NSC 49119, GS-609744, GR50369X, SKF-17012, DCP, MMB, GS-0387-01, GSK3070785B, Momelotinib related |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H |
| SMILES | Clc1ccnc(Cl)n1 |
| IUPAC Name | 2,4-dichloropyrimidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.98 |
| Formula Weight | 147.9595 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?