Learn More
2-(4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy)-2-methylpropan-1-ol, TRC
Produktkode 30368915
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
Förpackningsstorlek
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
30368915 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30368915 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD43404510MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-(4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy)-2-methylpropan-1-ol
CAS 2469279-29-4
Molecular Formula C13H16Cl2O2
Quantity 10 mg
Synonym 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropan-1-ol, Ciprofibrate Imp. C (EP)
InChI Formula InChI=1S/C13H16Cl2O2/c1-12(2,8-16)17-10-5-3-9(4-6-10)11-7-13(11,14)15/h3-6,11,16H,7-8H2,1-2H3
SMILES CC(C)(CO)Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl
Molecular Weight (g/mol) 275.17
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.