Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride, 98%
Product Code. 11490438
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11490438 25 g 25g
11480438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11490438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24592.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 651-80-9 | C7HF7 | 218.074 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 651-80-9
Molecular Formula C7HF7
Molecular Weight (g/mol) 218.074
MDL Number MFCD00012385
InChI Key ZVPAJILXQHMKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl, toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.,2,3,5,6-heptafluoro, 4h-heptafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride_x000d_, alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl benzene #
PubChem CID 136465
IUPAC Name 1,2,4,5-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)C(F)(F)F)F)F
Especificaciones
Density 1.601
Boiling Point 111°C to 112°C
Flash Point 32°C (89°F)
Refractive Index 1.379
Quantity 25 g
UN Number UN1993
Beilstein 1978201
Formula Weight 218.07
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.