Learn More
2,3',4'-Trichloroacetophenone
Código de producto. 11477076
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11477076 25 g 25g
11467076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11477076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25397.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 42981-08-8 | C8H5Cl3O | 223.48 g/mol
2,3',4'-Trichloroacetophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3′,4′-Trichloroacetophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 42981-08-8
Molecular Formula C8H5Cl3O
Molecular Weight (g/mol) 223.48
MDL Number MFCD03970382
InChI Key BYTZWANJVUAPNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3',4'-trichloroacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichlorophenacyl chloride, 2-chloro-1-3,4-dichloro-phenyl-ethanone, 2-chloro-1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 2,3 ,4-trichloroacetophenone, pubchem20021, acmc-1bn8g, alpha,3',4'-trichloroacetophenone, 2-chloranyl-1-3,4-dichlorophenyl ethanone
PubChem CID 316188
SMILES ClCC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Melting Point 43°C to 45°C
Boiling Point 171°C to 173°C (15 mmHg)
Quantity 25 g
UN Number UN1759
Solubility Information Soluble in methanol.
IUPAC Name 2-chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one
Formula Weight 223.49
Chemical Name or Material 2,3',4'-Trichloroacetophenone
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.