Learn More
2-(2-Aminoethylamino)ethanol, TRC
Product Code. 30133658
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30133658 100 g 100g
30012487 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30133658 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA608990100G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-41-1
Molecular Formula C4 H12 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 104.1509
Synonym 2-[(2-Aminoethyl)amino]ethanol, (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, (β-Hydroxyethyl)ethylenediamine, 1-(2-Hydroxyethylamino)-2-aminoethane, 1-Aminooxyethylamine, 2-(2-Aminoethylamino)-1-ethanol, 2-(2-Hydroxyethylamino)ethylamine, 2-(2'-Aminoethylamino)ethanol, 2-[(Aminoethyl)amino]ethanol, A-EA, Amino Alcohol EA, Aminoethylethanolamine, N-(2-Aminoethyl)ethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-diaminoethane, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-ethanediamine, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-ethylenediamine, N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-(2'-Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-(Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-(β-Aminoethyl)ethanolamine, N-(β-Hydroxyethyl)-1,2-ethanediamine, N-(β-Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-Hydroxyethyl-1,2-ethanediamine, NSC 461
IUPAC Name 2-(2-aminoethylamino)ethanol
SMILES NCCNCCO
Specifications
Quantity 100 g
InChI Formula InChI=1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
Formula Weight 104.095
Chemical Name or Material (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.