Learn More
2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,2-propanediol, TRC
Codice prodotto. 30137734
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30137734 1 g 1g
17984365 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30137734 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4460801G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118689-07-9
Molecular Formula C11 H11 F2 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 255.22
Synonym (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol, Fluconazole Imp. F (EP)
IUPAC Name 2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol
SMILES OCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
Specifica
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C11H11F2N3O2/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(18,5-17)4-16-7-14-6-15-16/h1-3,6-7,17-18H,4-5H2
Formula Weight 255.0819
Chemical Name or Material (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.