Learn More
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt, 98+ atom % D
Artikelnummer. 11471818
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11471818
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A14489.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 24493-21-8 | C6H13NaO2Si | 172.267 g/mol
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt is used as a deuterium labeled silane. Also used in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt is used as a deuterium labeled silane. Also used in pharmaceutical industry.
Solubility
Soluble in water.
Notes
It is hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24493-21-8
Molecular Formula C6H13NaO2Si
Molecular Weight (g/mol) 172.267
MDL Number MFCD00002762
InChI Key OIIWPAYIXDCDNL-HGFPCDIYSA-M
Synonym sodium 3-trimethylsilyl 2,2,3,3-2h4 propionate, 3-trimethylsilyl propionic acid-d4 sodium salt, 2,2,3,3-d4-3-trimethylsilyl propionic acid sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl 2 h? propanoate, sodium 3-trimethylsilyl 2h4 propanoate, tsp-d4, propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-trimethylsilyl-, sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl propionate-2,2,3,3-d4, 3-trimethylsilyl propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium salt, sodium-3-trimethylsilyl-2,2,3,3-tetradeuteriopropionate
PubChem CID 23688921
IUPAC Name sodium;2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimethylsilylpropanoate
SMILES C[Si](C)(C)CCC(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Melting Point >300°C
Linear Formula (CH3)3SiCD2CD2CO2Na
Quantity 1 g
Beilstein 4046239
Sensitivity Hygroscopic
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 172.27
Assay ≥98 atom %D
Chemical Name or Material 2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,3,3-d{ 4} -3-(Trimethylsilyl)propionicacid, sodium salt
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : 2,2,3,3-d{ 4} -3-(Trimethylsilyl)propionicacid, sodium salt
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt