missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic Acid, Sigma-Aldrich™

Product Code. 15891281
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mL
Unit Size:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15891281 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15891281 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8209560010
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 422-64-0
Density 1.57 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 96°C to 97°C/984 hPa
MDL Number MFCD00004170
Quantity 10 mL
Synonym 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropionic acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
Molecular Weight (g/mol) 164.03
Grade Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.