Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15879570
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
Unit Size:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15879570 250 mL 250mL
15869570 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15879570 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8082590250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For synthesis
2,2,2-Trifluoroethanol (TFE) is a fluorinated compound used as a solvent in organic synthesis. Peptides and proteins are experimentally studied using TEE as a cosolvent. In TFE, hydrogen peroxide is effective for oxidizing sulfur compounds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 75-89-8
Grade Research
Molecular Weight (g/mol) 100.04
Especificaciones
Melting Point -43.5°C
Density 1.38 g/cm3 at 25°C
Boiling Point 73.6°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00004672
Quantity 250 mL
Synonym 2,2,2-Trifluoroethanol, 2,2,2-Trifluoroethanol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.