Learn More
2-(1-Naphthyl)-1-propanol, TRC
Product Code. 30482192
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30482192 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482192 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN373155250MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-(1-Naphthyl)-1-propanol
CAS 101349-60-4
Molecular Formula C13H14O
Quantity 250 mg
Synonym beta-Methyl-1-naphthaleneethanol
InChI Formula InChI=1S/C13H14O/c1-10(9-14)12-8-4-6-11-5-2-3-7-13(11)12/h2-8,10,14H,9H2,1H3
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc2ccccc12
Molecular Weight (g/mol) 186.25
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.