Learn More
(1S,2S)-Fmoc-acpc, TRC
Product Code. 30408674
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30408674 500 mg
30392838 100 mg
30392241 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30408674 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF601220500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 359586-64-4
Molecular Formula C21H21NO4
Molecular Weight (g/mol) 351.4
Synonym Fmoc-(1S,2S)-2-aminocyclopentane carboxylic Acid
SMILES OC(=O)[C@H]1CCC[C@@H]1NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
Spécification
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H21NO4/c23-20(24)17-10-5-11-19(17)22-21(25)26-12-18-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)18/h1-4,6-9,17-19H,5,10-12H2,(H,22,25)(H,23,24)/t17-,19-/m0/s1
Formula Weight 351.1471
Chemical Name or Material (1S,2S)-Fmoc-acpc
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.