Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclaveable Wrapper
Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Description
- Tyvek™ Tubing is breathable while providing an excellent bacterial, and microbial barrier for superior performance post steam sterilization
- Lint Free (Helmke Drum)- No airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
- Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
- Heat sealed and packaged in an ISO 6 Controlled Clean Room.
- Designed for Steam Sterilization
- Recommended for Use with a Heat Sealer
- Hydrophobic
- Resists Tearing and Punctures
Specifications
Specifications
| Description | 1422A Tyvek™ |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Certificate of Conformance (COC) |
| Closure Type | None |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | Steam Sterilization |
| Material | Tyvek |
| Sterility | Non-sterile |
| Latex Free | Yes |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?