Learn More
13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide, MedChemExpress
Product Code. p-200100402
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16495406 100 mg 100mg
16474558 10 mg 10mg
16427277 5 mg 5mg
16400867 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 16495406 Supplier Medchem Express Supplier No. HY112077
Add to basket
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress 13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide is a derivative of Retinoic acid.
13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide is a derivative of Retinoic acid.
Specifica
Chemical Name or Material 13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide
Physical Form Solid
CAS 251441-94-8
Color Light Yellow
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C29H37NO3
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ethyl 4-((2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenamido)benzoate
Solubility Information DMSO : 10 mg/mL (22.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C/C(NC2=CC=C(C(OCC)=O)C=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 447.61
Formula Weight 447.61
Percent Purity 98.11%
Grade Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.