Learn More
10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide (Sulforidazine 5-Sulfone), Mikromol™
Product Code. 30051253
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
Product Code. 30051253
Brand: Mikromol MM0116.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide (Sulforidazine 5-Sulfone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Sulforidazine 5-Sulfone
CAS 100574-22-9
Analyte or Component Names Sulforidazine 5-Sulfone
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C21 H26 N2 O4 S2
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Sulforidazine 5-Sulfone, Thioridazine Hydrochloride Imp. A (EP), Thioridazine Imp. A (EP), Thioridazine Hydrochloride Impurity A, Thioridazine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C21H26N2O4S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)29(26,27)21-11-10-17(15-19(21)23)28(2,24)25/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C
IUPAC Name 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfonylphenothiazine 5,5-dioxide
Molecular Weight (g/mol) 434.57
Quantity 25 mg
Formula Weight 434.1334 g/mol
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.