Learn More
1-Pentyne, TRC
Product Code. 30425653
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30425653 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2848001G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 1-Pentyne
CAS 627-19-0
Molecular Formula C5H8
Quantity 1 g
Synonym 1-Pentine, Propylacetylene
InChI Formula InChI=1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h1H,4-5H2,2H3
SMILES CCCC#C
IUPAC Name pent-1-yne
Molecular Weight (g/mol) 68.12
Formula Weight 68.0626
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.