Learn More
1-Naphthylacetamide, 98%
Product Code. 11436876
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11436876
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23986.36
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 86-86-2 | C12H11NO | 185.226 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-86-2
Molecular Formula C12H11NO
Molecular Weight (g/mol) 185.226
MDL Number MFCD00004047
InChI Key XFNJVKMNNVCYEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaleneacetamide, 1-naphthylacetamide, 2-1-naphthyl acetamide, frufix, rootone, naphthaleneacetamide, amid-thin, dirigol n, amid-thin w, naam
PubChem CID 6861
ChEBI CHEBI:81810
IUPAC Name 2-naphthalen-1-ylacetamide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC(=O)N
Spezifikation
Melting Point 176°C to 178°C
Quantity 500 g
Formula Weight 185.23
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1-Naphthylacetamide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt