Learn More
1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate, MP Biomedicals™
Product Code. 11410625 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11410625
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals 0219941001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Inhibits acid, alkaline and protein phosphatases. 1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate, MP Biomedicals is a non-specific phosphatase inhibitor. It is the preferred substrate for bioanalytical determinations of acid phosphatases, such as prosta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81012-89-7
Molecular Formula C10H7O4P
Molecular Weight (g/mol) 222.14
MDL Number MFCD00150615
InChI Key YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Physical Form Powder
Quantity 1 g
Solubility Information Soluble in water (50mg/mL)
IUPAC Name naphthalen-1-yl phosphate
Formula Weight 264.87g/mol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt