Learn More
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10265624
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10265624
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge CC70901DA
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 116855-09-5
Molecular Formula C8H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 177.163
MDL Number MFCD11109332
InChI Key WEZYUZRHWLFJDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1-methylpyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylicacid,1-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1-methyl, acmc-1bnof, 1-methyl-3-pyrazolo 3,4-b pyridinecarboxylic acid, 1-methylpyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 14140175
IUPAC Name 1-methylpyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES CN1C2=C(C=CC=N2)C(=N1)C(=O)O
Especificaciones
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 177.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-Methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado