Learn More
1-Methyl-1H-indole-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10103674
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10103674 1 g Amber Glass Bottle 1g
10327594 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10412834 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10103674 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45803DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 876316-36-8
Molecular Formula C9H8ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 229.678
MDL Number MFCD08690260
InChI Key HFWFOJFQXZBLAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1h-indole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylindol-4-yl sulfone, 1-methyl-1h-indole-4-sulfonylchloride, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl
PubChem CID 18525782
IUPAC Name 1-methylindole-4-sulfonyl chloride
SMILES CN1C=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 229.69
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-Methyl-1H-indole-4-sulfonyl chloride
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.