Learn More
1-Ethylpiperazine-2,3-dione, Mikromol™
Descrizione
1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 1-Ethylpiperazine-2,3-dione |
| CAS | 59702-31-7 |
| Analyte or Component Names | 1-Ethylpiperazine-2,3-dione |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C6 H10 N2 O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Piperacillin Sodium Imp. E (EP), Piperacillin Imp. E (EP), Piperacillin USP Related Compound E, Piperacillin USP RC E, 1-Ethylpiperazine-2,3-dione, Piperacillin Related Compound E, Piperacillin Impurity E, Piperacillin Sodium Impurity E, Piperacillin Impurity E |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9) |
| SMILES | CCN1CCNC(=O)C1=O |
| IUPAC Name | 1-ethylpiperazine-2,3-dione |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?