Learn More
1-Ethyl-4-fluorobenzene, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 11372296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11372296 5 g 5g
11382296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11372296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05940.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
1-Ethyl-4-fluorobenzene is used as pharmaceutical Intermediates.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in well sealed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-47-2
Molecular Formula C8H9F
Molecular Weight (g/mol) 124.16
MDL Number MFCD00039218
InChI Key BLDNWXVISIXWKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-ethylfluorobenzene, 4-ethylfluorobenzene, ethyl-4-fluorobenzene, p-fluoroethylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-fluoro, 4-fluoroethylbenzene, p-ethyl fluorobenzene, 4-fluoro-ethylbenzene, 1,4-ethylfluorobenzene, pubchem22752
PubChem CID 136303
IUPAC Name 1-ethyl-4-fluorobenzene
SMILES CCC1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Boiling Point 139°C
Flash Point 30°C (86°F)
Refractive Index 1.471
Quantity 5 g
UN Number UN1993
Beilstein 1856987
Solubility Information Not miscible in water.
Formula Weight 124.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-Ethyl-4-fluorobenzene
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.