Learn More
1-Chlorohexane, 95%
Product Code. 10186793 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
500g
5g
Product Code. 10186793
Brand: Thermo Scientific Acros 404645000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 544-10-5 | C6H13Cl | 120.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 544-10-5
Molecular Formula C6H13Cl
Molecular Weight (g/mol) 120.62
MDL Number MFCD00001018
InChI Key MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorohexane, hexyl chloride, hexane, 1-chloro, n-hexyl chloride, 1-chloro-hexane, hexane, chloro, unii-r5l7i6o9nw, r5l7i6o9nw, triisobutenyl chloride, hexylchloride
PubChem CID 10992
IUPAC Name 1-chlorohexane
SMILES CCCCCCCl
Specifications
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Color Yellow
Density 0.8700g/mL
Boiling Point 135.0°C
Flash Point 26°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 94% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3(CH2)5Cl
Refractive Index 1.4189 to 1.4209
Quantity 500 g
Beilstein 01, 143
Merck Index 15, 2145
Specific Gravity 0.87
Formula Weight 120.62
Percent Purity 95%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 1-chlorohexane
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chlorohexane
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • Flammable liquid Category 3
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H226-Flammable liquid and vapour.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis