Learn More
1-Bromo-3,5-difluorobenzene, 98%
Artikelnummer. 11404200
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100g
10g
250g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11404200 10 g 10g
11427966 5 g 5g
11437966 25 g 25g
11447966 100 g 100g
11414200 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11404200 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14053.09
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 461-96-1 | C6H3BrF2 | 192.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-96-1
Molecular Formula C6H3BrF2
Molecular Weight (g/mol) 192.99
MDL Number MFCD00010305
InChI Key JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobromobenzene, 1-bromo-3,5-difluoro-benzene, 1-bromo-3,5-difluoro benzene, benzene, 1-bromo-3,5-difluoro, 3,5-difluoro-bromobenzene, pubchem1042, acmc-1ae0k, 3,5-difluoro bromobenzene, bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorophenyl bromide
PubChem CID 136313
IUPAC Name 1-bromo-3,5-difluorobenzene
SMILES FC1=CC(Br)=CC(F)=C1
Spezifikation
Melting Point -27°C
Density 1.676
Boiling Point 140°C to 141°C
Flash Point 44°C
Refractive Index 1.499
Quantity 10 g
UN Number UN1993
Beilstein 1931520
Formula Weight 192.99
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen