Learn More
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498338
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15498338 1 g 1g
15408348 5 g 5g
15456766 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15498338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61771.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 168971-68-4
Molecular Formula C7H3BrF4O
Molecular Weight (g/mol) 258.998
MDL Number MFCD06657548
InChI Key KZMHSGBETSENAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 4-bromo-3-fluoro trifluoromethoxy benzene, 3-fluoro-4-bromobenzenetrifluoromethoxy, 4-bromo-3-fluoro-trifluoromethoxy benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-trifluoromethoxy, pubchem1075, acmc-1c50f, ksc498c3b, 4-bromo-3-fluorotrifluoromethoxy-benzene, 2-fluoro-4-trifluoromethoxy bromobenzene
PubChem CID 22065211
IUPAC Name 1-bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)Br
Tekniske data
Color Yellow
Quantity 1 g
Formula Weight 259
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.