Learn More
1-Benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11337599
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11337599 5 g 5g
15407745 250 mg 250mg
11327599 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11337599 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28117.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 276872-86-7 | C13H15NO3 | 233.267 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 276872-86-7
Molecular Formula C13H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 233.267
MDL Number MFCD05861538
InChI Key GDPSCBPOCONUDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-cbz-3-formyl-pyrrolidine, 1-cbz-3-pyrrolidinecarbaldehyde, 3-formyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 1-cbz-pyrrolidine-3-carboxaldehyde, 1-benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde, 3-formyl-pyrrolidine-1-carboxylicacidbenzylester, benzyl 3-formyl-1-pyrrolidinecarboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-formyl-, phenylmethyl ester, z-3-formylpyrrolidine, n-cbz-3-formyl pyrrolidine
PubChem CID 4620242
IUPAC Name benzyl 3-formylpyrrolidine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CC1C=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifica
Quantity 5 g
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 233.27
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-Benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.