Learn More
1-[(Benzyloxy)carbonyl]-2-indolinecarboxylic acid, ≥90%, Thermo Scientific™
Product Code. 10170632
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10170632 1 g 1g
10408894 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10170632 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC13401DA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 117483-89-3
Molecular Formula C17H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 297.31
MDL Number MFCD02682032
InChI Key BSOYWTITVKXHLM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-benzyloxy carbonyl-2-indolinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl indoline-2-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester, 1-benzyloxy carbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 2,3-dihydro-, 1-phenylmethyl ester, acmc-1brpx, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 2,3-dihydro-, 1-phenylmethyl ester, 2s, 1-benzyloxycarbonyl-2-indoline carboxylic acid, 1-benzyl-oxy carbonyl-2-indolinecarboxylic acid
PubChem CID 2776400
IUPAC Name 1-phenylmethoxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifications
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 90%+
Packaging Amber glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 297.31
Percent Purity 90%
Chemical Name or Material 1-[(Benzyloxy)carbonyl]-2-indolinecarboxylic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.