Learn More
1-Acetyl-4-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
:
Amber Glass Bottle; 1g
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 34581-92-5 |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Molecular Formula | C7H9NO2 |
| MDL Number | MFCD00173863 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 1-acetyl-4-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one, 1-acetyl-4-methyl-5h-pyrrol-2-one, 1-acetyl-4-methyl-1h-pyrrol-2 5h-one, 2h-pyrrol-2-one,1-acetyl-1,5-dihydro-4-methyl |
| InChI Key | AINPDQRRTXHBAY-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion