Learn More
1-Acetyl-2-naphthol, 99%
Product Code. 11329609
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11329609
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A18537.06
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 574-19-6 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 574-19-6
Molecular Formula C12H10O2
Molecular Weight (g/mol) 186.21
MDL Number MFCD00012131
InChI Key VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
PubChem CID 68455
IUPAC Name 1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Spezifikation
Melting Point 63°C to 67°C
Boiling Point 130°C to 132°C (2 mmHg)
Quantity 5 g
Beilstein 1869900
Formula Weight 186.21
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 1-Acetyl-2-naphthol
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt