Learn More
1,6-Hexanediol Dimethacrylate - stabilized with MEHQ, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H22O4/c1-11(2)13(15)17-9-7-5-6-8-10-18-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3 |
| Formula Weight | 254.1518 |
| Chemical Name or Material | 1,6-Hexanediol Dimethacrylate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?