Learn More
1,5-Dihydroxyanthraquinone, tech. 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11324324
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11324324 500 g 500g
11304324 10 g 10g
11314324 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11324324 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00848.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117-12-4
Molecular Formula C14H8O4
Molecular Weight (g/mol) 240.21
MDL Number MFCD00001210
InChI Key JPICKYUTICNNNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthrarufin, 1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-dihydroxyanthrachinon, 9,10-anthracenedione, 1,5-dihydroxy, 1,5-dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,5-dihydroxy-9,10-anthracenedione, anthraquinone, 1,5-dihydroxy, az-u, unii-kpb60w5s3m, ccris 3150
PubChem CID 8328
ChEBI CHEBI:37501
IUPAC Name 1,5-dihydroxyanthracene-9,10-dione
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=CC=CC(O)=C1C2=O
Specifica
Melting Point ∽280°C (decomposition)
Quantity 500 g
Beilstein 1881718
Merck Index 14,689
Formula Weight 240.21
Percent Purity 90%
Grade Technical
Chemical Name or Material 1,5-Dihydroxyanthraquinone
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.